Få mere at vide
Anthraquinon, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10644752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Artikelnummer. 10644752
Brand: Thermo Scientific Acros 104932500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 84-65-1 | C14H8O2 | 208.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-65-1
Molekylær formel C14H8O2
Molekylvægt (g/mol) 208.22
MDL nummer MFCD00001188
InChI nøgle RZVHIXYEVGDQDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthraquinone, 9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, anthradione, hoelite, 9,10-dioxoanthracene, corbit, morkit, 9,10-anthrachinon, anthra-9,10-quinone
PubChem CID 6780
ChEBI CHEBI:40448
SMIL O=C1C2=CC=CC=C2C(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthraquinone
Smeltepunkt 283.0°C to 288.0°C
Farve Grøn-gul til Tan
Kogepunkt 379.0°C to 381.0°C
Flammepunkt 185°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 250 g
Beilstein 07, 781
Fieser 04,20
Merck Index 15, 679
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble 0.44g/100g in alcohol (25°C),2.25 in,boiling alcohol; 0.11g/100g in ether (25°C);,0.61g/100g in chloroform (20°C); 0.26g/100g in,benzene (20°C); 0.30g/100g in toluene (25°
IUPAC navn anthracen-9,10-dion
Formel vægt 208.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver