Få mere at vide
Anthranilic Acid, Specified Reagent for general laboratory work, Fisher Chemical
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 118-92-3 |
| Smeltepunkt | 144°C |
| Farve | Yellow |
| pH | 4 |
| Emballage | Glass Jar |
| Molekylær formel | C7H7NO2 |
| MDL nummer | 7712 |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 137.14g/mol |
| Fysisk form | Powder |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ANTHRANILIC ACID
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.