Få mere at vide
Anthranilamide, 99+%
Artikelnummer. p-3756861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
Artikelnummer. 10569610
Brand: Thermo Scientific Acros 104900050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-68-6 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-68-6
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00007981
InChI nøgle PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym anthranilamide, benzamide, 2-amino, o-aminobenzamide, 2-carbamoylaniline, aminobenzamide, anthranilimidic acid, benzamide, o-amino, anthranilic acid amide, anthranilamide van, o-aminobenzamide van
PubChem CID 6942
IUPAC navn 2-aminobenzamid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthranilamide
Smeltepunkt 111.0°C to 114.0°C
Kogepunkt 300.0°C
Flammepunkt 198°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel 2-(H2N)C6H4CONH2
Mængde 5 g
Beilstein 14, 320
Opløselighedsinformation Solubility in water: <5g/L water (20°C). Other solubilities: 140g/L ethanol (20°C), slightly soluble in ethylether, benzene
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller flager
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthranilamide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.