Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anthranilamide |
| Smeltepunkt | 111,0 °C til 114,0 °C |
| Kogepunkt | 300,0 °C |
| Flammepunkt | 198 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | 2-(H2N)C6H4CONH2 |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 14, 320 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Anthranilamide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.