Få mere at vide
Antazolin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30135664
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135664 1 g
30133367 100 g
17954465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6784051G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2508-72-7
Molekylær formel C17 H19 N3 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 301.81
Synonym 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, hydrochloride (1:1), 1H-Imidazole-2-methanamine, 4,5-dihydro-N-phenyl-N-(phenylmethyl)-, monohydrochloride (9CI), 2-Imidazoline, 2-[(N-benzylanilino)methyl]-, monohydrochloride (8CI), 2-(N-Benzylanilinomethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 5512M, Antastan, Antasten, Antazoline chloride, Antazoline hydrochloride, Antihistal, Antistin, Antistina, Antistine hydrochloride, Azalone, Ben-a-hist, Dibistin, Fenazolina, Histazine, Histostab, Imidamine, Phenazoline hydrochloride
IUPAC navn N-benzyl-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-ylmethyl)anilin; hydrochlorid
SMIL Cl.C(N(Cc1ccccc1)c2ccccc2)C3=NCCN3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Antazoline hydrochloride
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H19N3.ClH/c1-3-7-15(8-4-1)13-20(14-17-18-11-12-19-17)16-9-5-2-6-10-16;/h1-10H,11-14H2,(H,18,19);1H
Formel vægt 301.1346