Få mere at vide
Ansofaxine hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
Ansofaxine hydrochloride (LY03005
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ansofaxine hydrochloride |
| CAS | 916918-84-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C24H32ClNO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | LY03005 LPM570065 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 31.25 mg/mL (74.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.96 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMIL | O=C(OC1=CC=C(C(C2(O)CCCCC2)CN(C)C)C=C1)C3=CC=C(C)C=C3.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 417.97 |
| Vis mere |