Få mere at vide
Ansell Nitrilite™ 93-401 Nitril renrumshandsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Beskrivelse
Ikke-sterile renrumshandsker har fingerfærdighed, komfort og lang levetid. Designet til brug i klasse 10 (ISO 4) renrumsmiljøer.
- Klasse 10 (ISO 4) renrumskompatibilitet
- Lavt ionindhold og partikelniveauer
- Latexfri, acceleratorfri
- Type I og Type IV allergirisici elimineret
- Til brug i bioteknologi, medicinsk udstyr, elektronik
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | Kategori III, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Kemoterapeutisk vurderet | Ja |
| Kloreret | Ja |
| Renrumsklasse | Klasse 10 (ISO 4) |
| Accelerator gratis | Ja |
| AQL | 1.5 |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Vis mere |