Få mere at vide
Kimtech™ Rene G3 hvide renrums-nitrilhandsker
Beskrivelse
- Lavet af blød, 100% nitril, der modstår olier og en bred vifte af kemikalier
- Dobbelt pose med etui, anbefales til ISO Klasse 4 eller højere renrum
- Kloreret for at fjerne pulvere brugt i fremstillingen
- Udsat for flere skylninger med deioniseret vand og pakket i et renrumsmiljø
- Proprietær forarbejdning brugt til lavest mulige partikel- og ion-/grundstofekstraherbare materialer
- ESD karakteristika
- Tilspidsede, perleforsynede manchetter for reduceret rivning og nem på- og aftagning
- Ambidekstrøs
- Hvid
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EN374-3:2003, IEST-RP-CC005 EN374-1:2003, AQL 1.5 / EN374-2, ISO16604, CE-direktiv 89/686/EEC |
| Renrumsklasse | Klasse 1 (ISO 3) |
| Accelerator gratis | Ja |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Udvendig finish | Delvist tekstureret |
| Finger Thickness (English) | 6,2 mio |
| Fingertykkelse (metrisk) | 0.15 mm |
| Hånd | Ambidekstrøs |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |