Få mere at vide
Anisonitril, 99%
Artikelnummer. 10133160 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10133160 100 g Glasflaske 100g
10021850 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133160 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158051000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 874-90-8 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-90-8
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00001818
InChI nøgle XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
PubChem CID 70129
IUPAC navn 4-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisonitrile
Navn note 99%
Smeltepunkt 57 °C til 60 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 256 °C til 257 °C (765,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CN
Mængde 100 g
Beilstein 10, 168
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisonitrile
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.