Få mere at vide
Anisole, ReagentPlus™, 99%, Solstice
Artikelnummer. 15671120
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
20 L
Emballage:
Glasflaske
Rustfri ståldåse
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
20 L
250ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15671120 2.5 L Glasflaske 2.5 L
15691120 250 mL Glasflaske 250ml
15661120 1 L Glasflaske 1 L
15681120 20 L Rustfri ståldåse 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15671120 Leverandør Fluka Leverandørnr. 1232262.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 DKK
    1193.72 DKK / 2.5 L
    Spare 291.28 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Reagenskvalitet, 99 %
  • ≥95 % til almindelig laboratoriebrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-66-3
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00008354
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisole
Smeltepunkt -37 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0,995 g/ml ved 25 °C
Kogepunkt 154 °C
Flammepunkt 51 °C (123,8 °F)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H5
Brydningsindeks n20/D 1.516 (bogstaveligt)
Mængde 2.5 L
FN nummer UN2222
Beilstein 506892
Dampdensitet 3,7 (vs luft)
Formel vægt 108,14 g/mol
Procent renhed 99%
Grad ReagentPlus
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.