Få mere at vide
Anisole, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10499160 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10499160 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10499160 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/7600/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
CAS 100-66-3
Smeltepunkt -37°C
Farve Colorless
Kogepunkt 154°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C7H8O
MDL nummer 8354
Mængde 500 mL
Dampdensitet 3.72
Formel vægt 108.14g/mol
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.