Få mere at vide
Anisole, 99%
Artikelnummer. 11489883
Skift visning
Mængde:
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489883 2500 g 2500g
11479883 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11489883 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12997.0E
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Anisol anvendes i vid udstrækning som opløsningsmiddel til syntese af forskellige organiske forbindelser, anethol, nonylphenolisomer 4-(3',6'-dimethyl-3-heptyl)phenol, parfumer, insektferomoner og lægemidler. Det finder anvendelse i fremstillingen af uorganiske komplekser og materialer såsom tin-kerne/tinoxid nanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anisol er meget udbredt som opløsningsmiddel til syntese af forskellige organiske forbindelser, anethol,
nonylphenolisomer 4-(3)′ ,6′ -dimethyl-3-heptyl)phenol, parfume, insektferomoner og lægemidler. Det finder anvendelse i fremstillingen af uorganiske komplekser og materialer såsom tin-kerne/tinoxid nanopartikler.
Opløselighed
Blandbar med methanol og acetone. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Holdes væk fra antændelseskilder. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-66-3
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
MDL nummer MFCD00008354
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisole
Smeltepunkt -37 °C
Tæthed 0.994
Kogepunkt 153 °C til 154 °C
Flammepunkt 43 °C (109 °F)
Lugt Ether-lignende
Brydningsindeks 1.517
Mængde 2500 g
FN nummer UN2222
Beilstein 506892
Merck Index 14,669
Opløselighedsinformation Blandet med methanol og acetone. Ublandelig med vand.
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole