Få mere at vide
Anisol, 99%, ren
Artikelnummer. 10347710 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
250ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347710 1 L Glasflaske -
10265720 5 mL Glasflaske 5ml
10458500 250 mL Glasflaske 250ml
11984711 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10347710 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153920010
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-66-3
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisole
Smeltepunkt -37,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 154,0 °C
Flammepunkt 43 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5OCH3
Brydningsindeks 1,5160 til 1,5190
Mængde 1 L
Beilstein 06,138
Fieser 01,41
Merck Index 15,662
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.