Få mere at vide
Anisol, 99%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 11924721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11924721 1 L 1 L
11934721 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11924721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429250010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
CAS: 100-66-3 | C7H8O | 108,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-66-3
Molekylær formel C7H8O
Molekylvægt (g/mol) 108.14
InChI nøgle RDOXTESZEPMUJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxybenzene, methyl phenyl ether, benzene, methoxy, anisol, phenyl methyl ether, phenoxymethane, anizol, phenol methyl ether, methoxy-benzene
PubChem CID 7519
ChEBI CHEBI:16579
IUPAC navn anisol
SMIL COC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisole
Smeltepunkt -37,0 °C
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 154,0 °C
Flammepunkt 43 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Lineær formel C6H5OCH3
Brydningsindeks 1,5160 til 1,5190
Mængde 1 L
Merck Index 15,662
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone
Formel vægt 108.14
Procent renhed 99%
Grad Ekstra tør
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anisole, 99%, Extra Dry
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Anisole