Få mere at vide
Anisil, 98+%
Beskrivelse
Anisil er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af substitueret bis(dithiolen)nikkelkompleks. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridin ved at reagere med pyridin-3-carbaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anisil er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af substitueret bis(dithiolen)nikkelkompleks. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridin ved at reagere med pyridin-3-carbaldehyd.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anisil |
| Smeltepunkt | 132 °C til 134 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 531345 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 270.29 |
| Procent renhed | ≥98% |