Få mere at vide
Anisil, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453264
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453264 5 g 5g
11463264 25 g 25g
11473264 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453264 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10594.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1226-42-2 | C16H14O4 | 270.284 g/mol
Anisil er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af substitueret bis(dithiolen)nikkelkompleks. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridin ved at reagere med pyridin-3-carbaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anisil er et biokemisk stof, der anvendes til fremstilling af substitueret bis(dithiolen)nikkelkompleks. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-[4,5-bis-(4-methoxy-phenyl)-1H-imidazol-2-yl]-pyridin ved at reagere med pyridin-3-carbaldehyd.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1226-42-2
Molekylær formel C16H14O4
Molekylvægt (g/mol) 270.284
MDL nummer MFCD00008405
InChI nøgle YNANGXWUZWWFKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4'-dimethoxybenzil, anisil, p-anisil, 1,2-bis 4-methoxyphenyl ethane-1,2-dione, bis 4-methoxyphenyl ethanedione, ethanedione, bis 4-methoxyphenyl, di-p-anisoyl, p,p'-dimethoxybenzil, 1,2-ethanedione, 1,2-bis 4-methoxyphenyl, 1,2-bis 4-methoxyphenyl-1,2-ethanedione
PubChem CID 71043
IUPAC navn 1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethan-1,2-dion
SMIL COC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anisil
Smeltepunkt 132°C to 134°C
Mængde 5 g
Beilstein 531345
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 270.29
Procent renhed ≥98%