Få mere at vide
Anisaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30136857
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136857 100 g
30133471 250 g
30007649 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30136857 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA673200100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123-11-5
Molekylær formel C8 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Synonym Benzaldehyde, 4-methoxy- (9CI, ACI), 4-Methoxybenzaldehyde (ACI), p-Anisaldehyde (8CI), 4-Anisaldehyde, Anisaldehyde, Anisic aldehyde, Aubepine, Crategine, NSC 5590, Obepin, p-Anisic aldehyde, p-Formylanisole, p-Methoxybenzaldehyde
IUPAC navn 4-methoxybenzaldehyd
SMIL COc1ccc(C=O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Anisaldehyde
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-6H,1H3
Formel vægt 136.0524