Få mere at vide
Anipamil, TRC
Artikelnummer. 30009025
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009025 100 mg
30004956 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009025 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA672700100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83200-10-6
Molekylær formel C34H52N2O2
Molekylvægt (g/mol) 520.8
Synonym alpha-Dodecyl-3-methoxy-alpha-[3-[[2-(3-methoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]benzeneacetonitrile ;
IUPAC navn 2-(3-methoxyphenyl)-2-[3-[2-(3-methoxyphenyl)ethyl-methylamino]propyl]tetradecanenitril
SMIL CCCCCCCCCCCCC(CCCN(C)CCc1cccc(OC)c1)(C#N)c2cccc(OC)c2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anipamil
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C34H52N2O2/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-23-34(29-35,31-19-16-21-33(28-31)38-4)24-17-25-36(2)26-22-30-18-15-20-32(27-30)37-3/h15-16,18-21,27-28H,5-14,17,22-26H2,1-4H3
Formel vægt 520.4029