Få mere at vide
Gibco™ Dyrefri murine dendritiske celle cytokinpakke, PeproTech®
Artikelnummer. 17846857 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 pakke
Artikelnummer. Mængde
17846857 1 pakke
1 options
Artikelnummer. 17846857 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. AFMDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7460.00 DKK
    7087.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 373.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Den dyrefri murine dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af muse dendritiske celler.
Den dyrefri murine dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af muse dendritiske celler.
Pakken indeholder følgende to hætteglas:
• 100μ g Dyrefri murin IL-4 (kat.nr. AF-214-14-100UG)
• 100μ g Dyrefri murin GM-CSF (kat.nr. AF-315-03-100UG)
IL-4 er et pleiotropisk cytokin, der regulerer forskellige T- og B-celleresponser, herunder celleproliferation, overlevelse og genekspression. Produceret af mastceller, T-celler og knoglemarvsstromaceller regulerer IL-4 differentieringen af naive CD4+ T-celler til hjælper-Th2-celler.
GM-CSF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der stimulerer udviklingen af neutrofiler og makrofager og fremmer spredningen og udviklingen af tidlige erythroide megakaryocytiske og eosinofile progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Funktionel analyse
Formulering Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Dendritiske celle cytokinpakke
Mængde 1 pakke
Arter Murine