Få mere at vide
Gibco™ Dyrefri human dendritiske celle cytokinpakke, PeproTech®
Artikelnummer. 17806687 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 Pk.
Artikelnummer. Mængde
17806687 1 Pk.
1 options
Artikelnummer. 17806687 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. AFHDC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7460.00 DKK
    7087.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 373.00 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Den dyrefrie humane dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af humane dendritiske celler.
Den dyrefrie humane dendritiske celle cytokinpakke indeholder de nøglekomponenter, der kræves til dyrkning af humane dendritiske celler.
Pakken indeholder følgende to hætteglas:
• 100μ g Dyrefri Human IL-4 (kat.nr. F-200-04-100UG)
• 100μ g Dyrefrit menneskeligt GM-CSF (kat. nr. AF-300-03-100UG)
IL-4 er et pleiotropt cytokin, der regulerer forskellige T- og B-celleresponser, herunder celleproliferation, overlevelse og genekspression. Produceret af mastceller, T-celler og knoglemarvsstromaceller regulerer IL-4 differentieringen af naive CD4+ T-celler til hjælper-Th2-celler.
GM-CSF er en hæmatopoietisk vækstfaktor, der stimulerer udviklingen af neutrofiler og makrofager og fremmer spredningen og udviklingen af tidlige erythroide megakaryocytiske og eosinofile progenitorceller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Funktionel analyse
Formulering Lyofiliseret, frysetørret
Produkttype Dendritiske celle cytokinpakke
Mængde 1 Pk.
Arter ADN