Få mere at vide
Anhydrotetracyclin, IBA Lifesciences
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12813196 Shop alle IBA Lifesciences produkter
Skift visning
Mængde: 25mg
Artikelnummer.
12813196 Mængde: 25mg
1 options
Artikelnummer. 12813196 Leverandør IBA Lifesciences Leverandørnr. 20401002
Derivat af tetracyclin til induktion af tetracyclin-kontrollerede promotorer
Anhydrotetracyclin er et derivat af tetracyclin og en effektiv inducer af tetracyclinpromotoren, der er til stede i E. coli- ekspressionsvektorerne pASK-IBA og pASG-IBA. Det udviser ikke antibiotisk aktivitet inden for vores anbefalede koncentrationer.
Tekniske data
CAS 1665-56-1
Farve Gul
Molekylær formel C22H22N2O7
Mængde 25 mg
Synonym anhydrotetracycline, 5 A,6-anhydrotetracycline, 4 s-anhydrotetracycline, cxcveerymjzmmm-docrcchosa-n, 4 s,4 AS,12 AS-4-dimethylamino-3,10,11,12 A-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-1,4,4 A,5,12,12 A-hexahydrotetracene-2-carboxamide
Opløselighedsinformation aq. soln. 1:200 m/v
InChI nøgle JGRMImmCZBOWCW-LCGGBVFXSA-N
Molekylvægt (g/mol) 426.43
PubChem CID 54675758
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anhydrotetracycline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.