Få mere at vide
Gibco™ Angiogenese-startsæt
Artikelnummer. 13443269 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13443269 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 13443269 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1460901
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Angiogenese-startsæt
De Gibco™ Angiogenesis Starter Kit indeholder de reagenser og protokoller, der er nødvendige for at udføre forskellige angiogenese-assays. Designet til at imødekomme behovene hos både den lejlighedsvise bruger såvel som den mest erfarne forsker, denne kombination af højkvalitetsprodukter er nem at bruge og omkostningseffektiv. Detaljerede protokoller for rørdannelsesassayet og cellemigration er tilgængelige nedenfor.
Hvad ’er inkluderet:
  • Gibco™ Large Vessel Endothelial Supplement (LVES), 50X, 11 ml, klar til brug
  • Gibco™ Medium 200 basalmedier, 500 ml
  • Gibco™ Humane umbilical vene endotelceller (HUVEC), 1 hætteglas, 5 x 10 5 celler
  • Geltrex™ LDEV-fri reduceret vækstfaktor kældermembranmatrix, 5 ml
    endoteltilskud til store kar og medium 200
    Gibco™ LVES er et 50X, komplet, klar-til-brug medietilskud optimeret til brug med Gibco™ Mellem 200. Dette blandede supplement er designet til at levere optimal cellevækst og for at muliggøre overlegen celleydelse til angiogeneseapplikationer såsom cellemigration og rørdannelse. LVES indeholder føtalt bovint serum, hydrocortison, human epidermal vækstfaktor, basisk fibroblast vækstfaktor, heparin og ascorbinsyre.
    Menneskelige navlestrengsvene endotelceller
    Gibco™ Humane navlestrengsvene-endotelceller kryokonserveres i slutningen af den primære kultur. Ved optøning er de garanteret at være >70% levedygtige og i stand til minimum 16 befolkningsfordoblinger. Celler er afledt af væv opnået fra akkrediterede institutioner med IRB-godkendte donorprogrammer. Kvalitetskontrol af disse celler omfatter test for mycoplasma, sterilitet, endotoksin, hepatitis B og C og HIV. Derudover er cellerne positive for von Willebrand-faktor (vWf), positive for CD31, negative for a-actin og positive for dil-Ac-LDL-optagelse.
    Geltrex™ LDEV-fri matrix
    Geltrex™ LDEV-Free Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix er en opløselig, reduceret vækstfaktor, laktatdehydrogenase-forøgende virusfri basalmembranekstrakt, der anvendes i en lang række cellekulturapplikationer til fremme og vedligeholdelse af mange celletyper, herunder primære epitelceller, endotelceller og stamceller. Det kan fortyndes til brug som belægningsmatrix til dyrkningskar eller anvendes ufortyndet som et tykt gelpræparat for at skabe et mere fysiologisk relevant miljø for angiogeneseassays.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Celletype Endotelceller (navlestrengsvenen)
    Farve Grøn
    Indhold og opbevaring 1 flaske M200500 Medium
    Opbevares ved 2 –8 °C
    1 flaske LVES
    Opbevares ved 2 –8 °C
    1 hætteglas HUCEV
    Opbevares i flydende nitrogen
    1 hætteglas Geltrex LDEV-fri Matrix
    Opbevares ved -20 til -80 °C
    Detektionsmetode Fluorescens
    Til brug med (applikation) Angiogenese
    Til brug med (udstyr) Mikroskop
    Format Cellekulturplade (multibrønd)
    Etiket eller farvestof Calcein
    Mængde 1 sæt
    Type Angiogenese-startsæt