Få mere at vide
Anethole trithione, MedChemExpress
Beskrivelse
Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anethole trithione |
| CAS | 532-11-6 |
| Farve | Orange |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C10H8OS3 |
| Mængde | 500 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 12.5 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | S=C1SSC(C2=CC=C(OC)C=C2)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.36 |
| Formel vægt | 240.36 |
| Vis mere |