missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Andarine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Andarine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18F3N3O6/c1-11(26)23-12-3-6-14(7-4-12)31-10-18(2,28)17(27)24-13-5-8-16(25(29)30)15(9-13)19(20,21)22/h3-9,28H,10H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t18-/m0/s1 |
| Formel vægt | 441.1148 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?