Beskrivelse
hans analytiske volumetriske opløsning, også kaldet titrant, standard titrant eller standardopløsning, er certificeret til en specifikation af± 0,1 %. Det er et reagens af kendt koncentration, der dispenseres fra en burette eller andet dispenseringsapparat til en prøve (analyt), indtil en reaktion mellem de to væsker vurderes at være fuldstændig. Produktet kan bruges til manuelle titreringer, eller mere almindeligt automatiske titreringer, for at bestemme slutpunkterne ved påvisning af en hvilken som helst af flere egenskaber. Syre/base titreringer, også kaldet neutralisation titreringer, bruges til at bestemme enten mængden af syre/base i en prøve eller det stof, der kan omdannes til en syre/base.
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 L |
| Emballage | HDPE flaske GL45 |
| Fysisk form | Væske |