Få mere at vide
Analytisk volumetrisk kaliumhydroxidopløsning, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 0.23N |
| Mængde | 5 L |
| Normalitet | 0.23N |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Potassium Hydroxide 0.23N Analytical Volumetric Solution5L
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: potassium hydroxide