Få mere at vide
Fisherbrand™ Analog vortex mixer
Variabel hastighed, analog kontrol, der tillader lav omdrejningstal opstart til forsigtig rystning eller højhastighedsblanding til kraftig vortexing af prøver.
3400.00 DKK
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Watt 135 W
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, TUV
Dimensioner (L x B x H) 7,97 x 4,75 x 5 tommer. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Se flere specifikationer
Produkter 1
Artikelnummer Brand Hastighedsområde Spænding Strømstyrke Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Hastighedsområde Spænding Strømstyrke Pris Antal & tilgængelighed  
15786959
Se tilbehørsprodukter Dokumentvisning Kampagnedetaljer
Fisherbrand™
80863015
300 til 2500 rpm 230 V 0,6 A
3400.00 DKK
Hver
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 23-09-2025
Læg i indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
Den variable hastighed, analoge kontrol giver dig mulighed for at opnå lav rpm opstart for blid rystning eller højhastighedsblanding for kraftig vortexing af dine prøver.
Variabel hastighed, analog kontrol, der tillader lav omdrejningstal opstart til forsigtig rystning eller højhastighedsblanding til kraftig vortexing af prøver.
  • Anvendes til kolber, bægerglas, rør og mikrobrøndsplader
  • Touch mode mixer med tre-vejs afbryder
  • Orbit: 4,9 mm
  • Hastighedsknap: Variabel 1 til 10 drejeknapper
  • Variabel hastighed: 300 til 3200 rpm
  • L x B x H: 20,2 x 12,1 x 12,7 cm (8 x 4,75 x 5 tommer)
  • Maksimal hastighed vil variere afhængigt af det anvendte tilbehør
  • 5 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
4.9 mm
Vortexblander
7,97 x 4,75 x 5 tommer. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
12.7 cm
4,75 tommer.
10 lb.
10 lb.
Analog, 3-vejs afbryder
Berøring
135 W
CE, TUV
5 tommer
20.2 cm
12.1 cm
4.5 kg
4.5 kg
Analog vortex mixer
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Fisherbrand™ Analog vortex mixer