Få mere at vide
Fisherbrand™ Analog vortex mixer
Artikelnummer. 15786959 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
300 til 2500 rpm
Spænding:
230 V
Strømstyrke:
0,6 A
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Spænding Strømstyrke Pakningsstørrelse
15786959 300 til 2500 rpm 230 V 0,6 A Hver
1 options
Artikelnummer. 15786959
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2165.00 DKK
    1500.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 664.64 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Variabel hastighed, analog kontrol, der tillader lav omdrejningstal opstart til forsigtig rystning eller højhastighedsblanding til kraftig vortexing af prøver.
Den variable hastighed, analoge kontrol giver dig mulighed for at opnå lav rpm opstart for blid rystning eller højhastighedsblanding for kraftig vortexing af dine prøver.
Variabel hastighed, analog kontrol, der tillader lav omdrejningstal opstart til forsigtig rystning eller højhastighedsblanding til kraftig vortexing af prøver.
  • Anvendes til kolber, bægerglas, rør og mikrobrøndsplader
  • Touch mode mixer med tre-vejs afbryder
  • Orbit: 4,9 mm
  • Hastighedsknap: Variabel 1 til 10 drejeknapper
  • Variabel hastighed: 300 til 3200 rpm
  • L x B x H: 20,2 x 12,1 x 12,7 cm (8 x 4,75 x 5 tommer)
  • Maksimal hastighed vil variere afhængigt af det anvendte tilbehør
  • 5 års garanti
garanti
5 års begrænset garanti på dele og arbejdskraft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 4.9 mm
Hastighedsområde 300 til 2500 rpm
Elektriske krav 230 V, 0,6 A, 135 W
Spænding 230 V
Watt 135 W
Strømstyrke 0,6 A
Produkttype Vortexblander
Certificeringer/compliance CE, TUV
Stiktype US, EU-stik, UK CH-adaptere
Dimensioner (L x B x H) 7,97 x 4,75 x 5 tommer. (20,2 x 12,1 x 12,7 cm)
Højde (engelsk) 5 tommer
Højde (metrisk) 12.7 cm
Længde (engelsk) 8 tommer
Længde (metrisk) 20.2 cm
Bredde (engelsk) 4,75 tommer.
Bredde (metrisk) 12.1 cm
Forsendelsesvægt (engelsk) 10 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg
Vægt (engelsk) 10 lb.
Vægt (metrisk) 4.5 kg
Controller type Analog, 3-vejs afbryder
Model- Analog vortex mixer
Inkluderer Indeholder både kophoved og 3 tommer hoved med låg. Enhederne leveres med en 72 tommer. (183cm), 3-leder ledning og stik (230V enheder leveres med Euro type stik og UK og CH adaptere).
Driftstilstande Berøring
Garanti og servicetilbud 5 år