Få mere at vide
Anacetrapib, MedChemExpress
Beskrivelse
Anacetrapib is a potent CETP inhibitor, with IC50s of 7.9±2.5 nM and 11.8±1.9 nM for rhCETP and C13S CETP mutant, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Anacetrapib |
| CAS | 875446-37-0 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C30H25F10NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | MK-0859 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (156.86 mM) |
| SMIL | O=C1O[C@@H]([C@@H](N1CC2=CC(C(F)(F)F)=CC=C2C3=CC(C(C)C)=C(C=C3OC)F)C)C4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4 |
| Molekylvægt (g/mol) | 637.51 |
| Vis mere |