Få mere at vide
Amylocaine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amylocaine Hydrochloride |
| Analyt- eller komponentnavne | Amylocaine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c1-5-14(2,11-15(3)4)17-13(16)12-9-7-6-8-10-12;/h6-10H,5,11H2,1-4H3;1H |
| Løsningstype | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mængde | 25 mg |
| Formel vægt | 271.1339 |
| Procent renhed | >95% |