Få mere at vide
Amsacrine, MedChemExpress
Beskrivelse
Amsacrine (m-AMSA
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Amsacrine |
| CAS | 51264-14-3 |
| Farve | Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H19N3O3S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | m-AMSA acridinyl anisidide |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 9.3 mg/mL (23.64 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMIL | CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 393.46 |
| Vis mere |