missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Amsacrine hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16465748
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16465748 10 mg 10mg
16461907 50 mg -
16446226 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16465748 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13551A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride; acridinyl anisidide hydrochloride) is an inhibitor of topoisomerase II, and acts as an antineoplastic agent which can intercalates into the DNA of tumor cells.

Amsacrine hydrochloride (m-AMSA hydrochloride

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Amsacrine hydrochloride
CAS 54301-15-4
Farve Orange
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H20ClN3O3S
Mængde 10 mg
Synonym m-AMSA hydrochloride acridinyl anisidide hydrochloride
Opløselighedsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (145.38 mM; Need ultrasonic)
SMIL CS(=O)(NC1=CC=C(NC2=C(C=CC=C3)C3=NC4=CC=CC=C42)C(OC)=C1)=O.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 429.92
Formel vægt 429.92
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.