Få mere at vide
Amprenavir, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16493566 25 mg -
16489827 5 mg 5mg
16453357 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY17430
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Amprenavir (VX-478) is a HIV protease inhibitor (Ki=0.6 nM) used to treat HIV infection. Amprenavir is also a SARS-CoV 3CLpro inhibitor with an IC50 of 1.09 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Amprenavir
CAS 161814-49-9
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H35N3O6S
Mængde 25 mg
Synonym VX-478
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (197.77 mM)
SMIL O=C(O[C@@H]1COCC1)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)[C@H](O)CN(S(=O)(C3=CC=C(N)C=C3)=O)CC(C)C
Molekylvægt (g/mol) 505.63
Formel vægt 505.63
Procent renhed 98.83%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus