Få mere at vide
Ampkinone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475378 10 mg -
16468097 5 mg -
16460176 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16475378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12831
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Ampkinone is an indirect AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ampkinone
CAS 1233082-79-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H23NO6
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (98.91 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1N(C2=CC=C(C(C3=CC=CC=C3)=O)C=C2)C(C4=C1C=CC5=C4C(C)(C)OC6=C(O)C(OC)=CC=C65)=O
Molekylvægt (g/mol) 505.52
Formel vægt 505.52
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism