Få mere at vide
AMPK activator 1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16423309
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16423309 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16423309 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00292
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress AMPK activator 1 is an AMPK activator extracted from patent WO2013116491A1, compound No.1-75, has an EC50 of <0.1μM.
AMPK activator 1 is an AMPK activator extracted from patent WO2013116491A1, compound No.1-75, has an EC50 of <0.1μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale AMPK activator 1
CAS 1152423-98-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H33F3N4O3
Mængde 1 mg
SMIL O=C(C1=CC2=CC(OC3CCN(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)CC3)=CC=C2O1)NC5CCN(CC6=CC=NC=C6)CC5
Molekylvægt (g/mol) 578.62
Formel vægt 578.62
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism