Få mere at vide
Ampiroxicam, MedChemExpress
Beskrivelse
Ampiroxicam(CP65703) is a nonselective cyclooxygenase inhibitor uesd as anti-inflammatory drug.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ampiroxicam |
| CAS | 99464-64-9 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H21N3O7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | CP 65703 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (111.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(OC(OC(C1=CC=CC=C12)=C(C(NC3=NC=CC=C3)=O)N(C)S2(=O)=O)C)OCC |
| Molekylvægt (g/mol) | 447.46 |
| Vis mere |