Få mere at vide
Ammonium phosphate, dibasic, 99%, for biochemistry Artikelnummer.: 12317193
Ammonium phosphate, dibasic, 99%, for biochemistry
Artikelnummer. 12317193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 kg, Plastflaske, 1kg
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 12317193
Brand: Thermo Scientific Acros 447140010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium phosphate, dibasic
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15,54
Opløselighedsinformation (1 M in water) Clear colorless
IUPAC navn phosphorsyrediamin
Formel vægt 132.06
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0472899 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/05/2025 Artikelnummer447142500,447140010,447141
PartinummerA0466873 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/10/2024 Artikelnummer447142500,447140010
PartinummerA0464575 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato11/07/2024 Artikelnummer447142500,447140010
PartinummerA0452449 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato26/04/2023 Artikelnummer447142500,447140010
PartinummerA0410296 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato13/12/2022 Artikelnummer447142500,447140010
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ammonium phosphate, dibasic, 99%, for biochemistry >