Få mere at vide
Ammoniumfosfat, dibasisk, 99%, til biokemi
Artikelnummer. 12327193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
12327193 250 g Plastflaske 250g
12317193 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12327193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447142500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 DKK
    407.65 DKK / 250g
    Spare 59.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-28-0
Molekylær formel H9N2O4P
Molekylvægt (g/mol) 132.06
MDL nummer MFCD00010891
InChI nøgle MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
SMIL N.N.OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium phosphate, dibasic
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel (NH4)2HPO4
Merck Index 15,54
Opløselighedsinformation (1 M i vand) klar, farveløs
IUPAC navn diazanium;hydrogenphosphat
Formel vægt 132.06
Procent renhed 99%
Grad Biokemisk
Emballage Plastflaske