Få mere at vide
Ammonium pentaborate octahydrate, 99.0%
Artikelnummer. 11331649
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331649 500 g 500g
11321649 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331649 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012294.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12046-03-6 | (NH4)2B10O16·8H2O
Ammoniumpentaboratoctahydrat bruges som en komponent i elektrolytopløsninger i elektrolytiske kondensatorer. Det bruges også som flammehæmmer og i træ- og tekstilindustrien. Desuden bruges det til slaglodning, svejsning, loddemiddel og i nogle rengøringsmidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12046-03-6
MDL nummer MFCD00135839
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Pentaborate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0%
Molekylær formel (NH4)2B10O16·8H2O
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 544.29 (400.17 Anhydrous)