CAS RN 12046-03-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Ammonium pentaborate octahydrate, 99.0%
CAS: 12046-03-6 MDL nummer: MFCD00135839