Få mere at vide
Ammoniumhydroxidopløsning, Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-basis, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15683040 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Metal tromme
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Artikelnummer. 15683040
Brand: Honeywell-Fluka 305014X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,∼ 25 % NH3-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6, 7732-18-5
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC navn azanium;hydroxid
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide solution
Navn note Puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ∼25% NH3 basis
Kogepunkt 24°C
CAS min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Lineær formel NH4OH
FN nummer UN2672
Beilstein 3587154
Tæthed 0.892-0.910 g/mL at 20 °C; 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 4 x 2.5 L
Procent renhed >25%
Grad puriss. pa
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonia, aqueous solution