Få mere at vide
Ammoniumhydroxidopløsning, puriss. pa, 0 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15670920 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15670920 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 15670920 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 098611L
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. pa, pakket i coated, stød- og lækagebeskyttet glasflaske, 25% NH3 i H2O (T)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydroxide Solution
pH Alkaline
Farve Farveløs
Kogepunkt 24°C (1013hPa)
CAS 1336-21-6
Smeltepunkt -92°C
Molekylær formel H5NO
Lineær formel NH4OH
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer UN2672
Beilstein 3587154
Tæthed 0.91g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
Opløselighedsinformation Completely miscible
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 1 L
SMIL N.O
IUPAC navn azanium;hydroxid
Eksplosionsgrænse 0.27
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vægt 35.05g/mol
Procent renhed 0%
Grad puriss. pa
Lugt Stinging ammoniacal
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske