Få mere at vide
Ammoniumhydroxidopløsning, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for Ph. EUR, 25-30 % NH3-basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690780 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Metal tromme
Plastflaske
Plastic Bottle
Plastspand
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25kg
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15690780 50 kg Metal tromme 50kg
15630780 1 L Plastflaske 1 L
15650780 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15640780 2.5 L Plastflaske 2.5 L
15600790 5 L Plastic Bottle 5 L
15610790 6 x 1 L Glass Bottle Pakke med 6
15680780 4 x 5 L Plastic Bottle Pakke med 4
15660780 25 kg Plastspand 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15690780 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 0500350KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer af Ph. Eur., 25-30 % NH3-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide solution
Navn note Puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., 25-30% NH3 basis
CAS Max % 70.0000%, 30.0000%
Lineær formel NH4OH
FN nummer UN2672
Beilstein 3587154
Tæthed 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C
Mængde 50 kg
IUPAC navn azanium;hydroxid
Eksplosionsgrænse 0.27
Formel vægt 35.05
Procent renhed 25 to 30% (NH3 basis)
Grad puriss.
Emballage Metal tromme
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solutio
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution