Få mere at vide
Ammoniumhydroxidopløsning, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for Ph. EUR, 25-30 % NH3-basis, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
1 L
2.5 L
5 L
25 kg
4 x 5 L
50 kg
6 x 1 L
Emballage:
Glass Bottle
Metal tromme
Plastflaske
Plastic Bottle
Plastspand
missing translation for 'unitSize'
1 L
2.5 L
25kg
5 L
50kg
Pakke med 4
Pakke med 6
Description
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium Hydroxide Solution |
| Navn note | Meets analytical specification of Ph.Eur. |
| Lineær formel | NH4OH |
| Koncentration | 25 to 30% NH3 basis |
| FN nummer | 2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Tæthed | 0.892 to 0.910g/mL at 20°C, 0.9g/mL at 25°C |
| Mængde | 2.5 L |
| IUPAC navn | azanium;hydroxid |
| Eksplosionsgrænse | 0.27 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Ammonium hydroxide solutio
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonia, aqueous solution