Få mere at vide
Ammonium Hydroxide Solution, Honeywell™
Artikelnummer. 15691570 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15691570 100 mL Glass Bottle 100ml
1 options
Artikelnummer. 15691570 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 17837100ML
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium Hydroxide Solution
Farve Colorless
CAS 1336-21-6
Molekylær formel H5NO
Lineær formel NH4OH
Koncentration approx.10% in water
MDL nummer MFCD00066650
FN nummer UN2672
Beilstein 3587154
Tæthed 0.9g/mL at 25°C
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Mængde 100 mL
SMIL N.O
IUPAC navn amine hydrate
Eksplosionsgrænse 0.27
Molekylvægt (g/mol) 35.05
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Formel vægt 35.05g/mol
Emballage Glass Bottle
Fysisk form Liquid