Få mere at vide
Ammoniumhydroxidopløsning, eluentadditiv til LC-MS,≥ 25 % i H2O , Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655540
Skift visning
Mængde:
100 mL
10 x 1 mL
Emballage:
Ampul
Glasflaske
Polyflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15655540 100 mL Glasflaske 100ml
15628410 10 x 1 mL Ampul Pakke med 10
15645540 100 mL Polyflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15655540 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 44273100MLGL
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Eluentadditiv til LC-MS,≥ 25 % i H2O
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Honeywell Now leverer Fluka™ premium kvalitets uorganiske reagenser verden over – med konsistens, renhed og nøjagtighed garanteret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide solution
Navn note Eluent additive for LC-MS, ≥25% in H2O
Kogepunkt 24°C
CAS min % ≥70.0000%, ≥20.0000%
CAS Max % <90.0000%, <30.0000%
Lineær formel NH4OH
FN nummer UN2672
Beilstein 3587154
Tæthed 0.9 g/mL at 25 °C(lit.)
Mængde 100 mL
IUPAC navn Aminhydrat
Eksplosionsgrænse 0.27
Formel vægt 35.05
Procent renhed >25%
Grad LC-MS
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution