Få mere at vide
Ammonium Hydroxide Solution, ≥99.99%, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
Beskrivelse
- We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide solution |
| Lineær formel | NH4OH |
| FN nummer | UN2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Tæthed | 0.9g/mL at 25°C, 0.9g/mL at 25°C |
| Mængde | 100 mL |
| Eksplosionsgrænse | 0.27 |
| Formel vægt | 35.05g/mol |
| Procent renhed | ≥99.99% (trace metals basis) |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Ammonium hydroxide solution
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ammonia, aqueous solution