Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ammonium hydroxide |
| Farve | Farveløs |
| Kogepunkt | 38,0 °C |
| Smeltepunkt | -57,0 °C |
| Lineær formel | NH4OH |
| Tæthed | 0.9100g/mL |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. |
| Mængde | 1 L |
| Formel vægt | 35.05 |
| Procent renhed | ≥25% (som NH3) (samlet base) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide,Ammonia
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?