Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, til analyse, 25% opløsning i vand
Artikelnummer. 10794964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10794964 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10734014 1 L Glasflaske -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794964 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390030025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00 DKK
    499.65 DKK / 2.5 L
    Spare 75.35 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Farve Farveløs
Kogepunkt 38,0 °C
Smeltepunkt -57,0 °C
Lineær formel NH4OH
Koncentration 25,0% min fri ammoniak
Tæthed 0.9100g/mL
Merck Index 15, 491
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 2.5 L
IUPAC navn aminhydrat
Formel vægt 35.05
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.91
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide, 25-30% solution in water
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium hydroxide