Få mere at vide
Ammoniumhydroxid, til analyse, 20% opløsning i vand
Artikelnummer. 11300846 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metaltromme
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11300846 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10300864 1 L Glasflaske 1 L
10278993 25 L Metaltromme 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11300846 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 390070025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.00 DKK
    454.48 DKK / 2.5 L
    Spare 14.52 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Molekylær formel H5NO
Molekylvægt (g/mol) 35.05
MDL nummer MFCD00066650
InChI nøgle VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMIL N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydroxide
Farve Brun-grøn til brun-lilla
Lineær formel NH4OH
Tæthed 0.9200g/mL
Merck Index 15, 491
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig.
Mængde 2.5 L
IUPAC navn azanium;hydroxid
Formel vægt 35.05
Procent renhed ≥20% (syremetri)
Grad Analyser
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.92
Fysisk form Løsning